Potassium dichromate, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO pour analyses, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Dichromate de potassium
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ300
For full details of specification and hazards please see www.vwr.com or the VWR Chemicals catalogues.
Formule:
K₂Cr₂O₇ Poids moléculaire: 294.18 g/mol Point d'ébullition: 500 Point de fusion: 398 Densité: 2.67 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011367 Numéro CAS: 7778-50-9 EINECS: 231-906-6 UN: 3086 ADR: 6.1 (5.1) II REACH: 01-2119454792-32 Indice Merck: 12,07790 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | 130 g/l (20 °C) |
Melting Point | 398 °C |
Molar Mass | 294.19 g/mol |
Bulk Density | 1250 kg/m3 |
Boiling Point |
|
Density | 2.69 g/cm3 (20 °C) |
pH | 3.6 (100 g/l, H2O) |
Hazard Class | 6.1 |
Hazard Class Description | Toxic materials |