Imprimer
Potassium dichromate ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A18722.0E A18722.36
A18722.0EEA 239 EUR
A18722.0E A18722.36
Potassium dichromate ≥99%
Potassium dichromate
Purity: 99% CAS No.: 7778-50-9 Molecular Formula: Cr2K2O7 Formula Weight: 294.18 Odour: Odourless Melting Point: 398° UN No.: 3087 MDL No.: MFCD00011367
Formule: K₂Cr₂O₇
Point d'ébullition: 500 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 398 °C
Densité: 2,676
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011367
Numéro CAS: 7778-50-9
EINECS: 231-906-6
UN: 3087
ADR: 5.1,II
REACH: 01-2119454792-32
Indice Merck: 14,7627