Imprimer
Potassium dichromate 99+% ACS
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
424110500 424115000 424110025
ACRO424110500EA 35.9 EUR
ACRO424110500 ACRO424115000 ACRO424110025
Potassium dichromate 99+% ACS
Potassium dichromate
Formule: K₂Cr₂O₇
Point d'ébullition: 500 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 398 °C
Densité: 2,67 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011367
Numéro CAS: 7778-50-9
EINECS: 231-906-6
UN: 3087
ADR: 5.1,II
REACH: 01-2119454792-32
Indice Merck: 12,07790
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange Crystals
Titration Iodometric ≥99.0 %
Loss on drying ≤0.05 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Calcium (Ca) ≤30 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Sodium (Na) ≤200 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %