Sodium perchlorate, anhydre 98.0-102.0% ACS
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98.0-102.0%
CAS No.: 7601-89-0
Molecular Formula: NaClO4
Formula Weight: 122.46
Physical Form: Crystalline
Density: 2.50
Melting Point: 482° dec.
Merck Reference: 14,8653
UN No.: 1502
MDL No.: MFCD00003480
Formule:
ClNaO₄ Point de fusion: 482 °C (déc.) Densité: 2,50 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003480 Numéro CAS: 7601-89-0 EINECS: 231-511-9 UN: 1502 ADR: 5.1,II Indice Merck: 14,8653 |