Imprimer
Sodium perchlorate 98%, très pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
342180010 342182500 342180025
ACRO342180010EA 627 EUR
ACRO342180010 ACRO342182500 ACRO342180025
Sodium perchlorate 98%, très pur
Sodium perchlorate
Formule: ClNaO₄
Poids moléculaire: 122.44 g/mol
Point de fusion: 482 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003480
Numéro CAS: 7601-89-0
EINECS: 231-511-9
UN: 1502
ADR: 5.1 II
Indice Merck: 13,08726
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder or crystals and/or chunks
pH 6.0 to 8.0 (5% in water, 25°C)
Titration after Ion exchange 97.5 to 102.5 %
Insoluble matter in water ≤0.005 %