Perchlorate de lithium, anhydre 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Dans une ampoule sous argon
Purity: 99%
CAS No.: 7791-03-9
Molecular Formula: ClLiO4
Formula Weight: 106.40
Physical Form: Granular, Ampouled under argon
Density: 2.43
Appearance: White
Melting Point: 236°
Boiling Point: 400° dec.
Merck Reference: 14,5539
UN No.: 1481
MDL No.: MFCD00011079
Lithium battery
Formule:
ClLiO₄ Poids moléculaire: 106.39 g/mol Point d'ébullition: 400 °C (déc.) Point de fusion: 236 °C Densité: 2.43 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011079 Numéro CAS: 7791-03-9 EINECS: 232-237-2 UN: 1481 ADR: 5.1 II Indice Merck: 14,5539 |