Imprimer
Perchlorate de lithium, anhydre ≥95.0% ACS
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
11639.09 11639.22 11639.36
11639.09EA 46.6 EUR
11639.09 11639.22 11639.36
Perchlorate de lithium, anhydre ≥95.0% ACS
Perchlorate de lithium
Purity: 95.0% min CAS No.: 7791-03-9 Molecular Formula: ClLiO4 Formula Weight: 106.40 Physical Form: Crystalline Density: 2.43 Appearance: White Melting Point: 236° Boiling Point: 400° dec. Solubility: Partially soluble in water (30% at 25°, 72% at 100°). Soluble in alcohol, acetone, ether, ethyl acetate Merck Reference: 14,5539 UN No.: 1481 MDL No.: MFCD00011079
As an oxidizing agent
Formule: ClLiO₄
Poids moléculaire: 106.39 g/mol
Point d'ébullition: 400 °C (déc.)
Point de fusion: 236 °C
Densité: 2.43
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011079
Numéro CAS: 7791-03-9
EINECS: 232-237-2
UN: 1481
ADR: 5.1 II
Indice Merck: 14,5539