Imprimer
Sachets d'échantillonnage pour le stockage ou les gaz et les liquides
Fournisseur: Bohlender
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
A223-62 A223-74 A223-70 A223-58
BOHLA223-62EA 81 EUR
BOHLA223-62 BOHLA223-74 BOHLA223-70 BOHLA223-58
Sachets d'échantillonnage pour le stockage ou les gaz et les liquides
Sachets Sachets d'échantillonnage
These PVF inert sampling bags are transparent, non-porous and are without plasticisers that are suitable for the storage of gas and liquids.
  • With good chemical resistance
  • Temperature resistance from -200 to +250 °C
Informations de livraison: Supplied with two exchangeable cylindrical ports made of PTFE.