Chlorate de sodium, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Formule:
ClNaO₃ Point d'ébullition: 300 °C (1013 hPa) Point de fusion: 260 °C Densité: 2,498 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003479 Numéro CAS: 7775-09-9 EINECS: 231-887-4 UN: 1495 ADR: 5.1,II REACH: 01-2119474389-23 Indice Merck: 13,08670 |