Imprimer
Chlorate de sodium ≥99.0% ACS
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
44408.22 44408.36 44408.A3
44408.22EA 56.8 EUR
44408.22 44408.36 44408.A3
Chlorate de sodium ≥99.0% ACS
Chlorate de sodium
Purity: 99.0% min CAS No.: 7775-09-9 Molecular Formula: NaClO3 Formula Weight: 106.45 Physical Form: Crystalline Density: 2.5 Melting Point: 248° Merck Reference: 14,8598 UN No.: 1495 MDL No.: MFCD00003479
Formule: ClNaO₃
Point d'ébullition: 300 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 248 °C
Densité: 2,5
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003479
Numéro CAS: 7775-09-9
EINECS: 231-887-4
UN: 1495
ADR: 5.1,II
REACH: 01-2119474389-23
Indice Merck: 14,8598