Chlorate de sodium 99+%, très pur
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
ClNaO₃ Point d'ébullition: 300 °C (1013 hPa) Point de fusion: 248…261 °C Densité: 2,49 g/cm³ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003479 Numéro CAS: 7775-09-9 EINECS: 231-887-4 UN: 1495 ADR: 5.1,II REACH: 01-2119474389-23 Indice Merck: 13,08670 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to light yellow Crystalline powder or crystals |
Water | ≤0.05 % |
Titration | ≥99.0 % |
Sodium chloride (NaCl) | ≤1000 ppm |
Insoluble matter | ≤0.005 % (in water) |