Imprimer
Oxymètre pour paillasse inoLab® Oxi 7310
Fournisseur: WTW
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1BA304 1BA300P 1BA301 1BA300
664-0089EA 2840 EUR
664-0089 664-0086 664-0087 664-0085
Oxymètre pour paillasse inoLab® Oxi 7310
Compteurs électrochimiques Oxymètres
Instruments avec technologie de mesure avancée, renadant les mesures plus pratiques et plus fiables que jamais.
  • Fonction de lecture automatique pour assurer la répétition des résultats
  • Interface USB pour un transfert de données rapide ; transfert des données exhaustives au format .csv
  • Sortie de données avec une imprimante intégrée en option
  • Affichage graphique lisible, interface utilisateur intuitive et clavier tactile
La série 7310 est conçue pour toutes les applications dans les laboratoires dans lesquels des documents d'accompagnement de l'assurance qualité analytique (AQA) et des bonnes pratiques de laboratoire (BPL) sont nécessaires.
Informations de commande: instrument fourni avec onduleur, support, CD-ROM contenant le logiciel et câble USB. Les kits d'application incluent également les capteurs.