Imprimer
Conductimètres/°C de paillasse, inoLab® Cond 7110/7310
Fournisseur: WTW
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1CA100 1CA101 1CA300P 1CA301 1CA300
663-0167EA 1140 EUR
663-0167 663-0168 663-0171 663-0172 663-0170
Conductimètres/°C de paillasse, inoLab® Cond 7110/7310
Compteurs électrochimiques Conductimètres
Conductimètres avec technologie de mesure avancée qui rendent les mesures pratiques et fiables.
inoLab® Cond 7110: Mesures précises
La série inoLab® 7110 est adaptée aux mesures de routine dans les applications de laboratoire. Destinée à la mesure de la conductivité dans les secteurs de l'environnement, de la chimie, de la pharmacie, de la médecine ou de l'agroalimentaire associe des caractéristiques avancées et un mode d'emploi très simple.
- Fonction de lecture automatique pour assurer la répétition des résultats
- Étalonnage facile avec le temporisateur d'étalonnage
- Interface utilisateur intuitive, grand affichage et clavier tactile
inoLab® Cond 7310: Documentation compatible
La série 7310 est conçue pour toutes les applications dans les laboratoires dans lesquels des documents d'accompagnement de l'assurance qualité analytique (AQA) et des bonnes pratiques de laboratoire (BPL) sont nécessaires. Ces appareils de mesure possèdent toutes les caractéristiques des appareils de la série 7110, auxquelles s'ajoutent des fonctions documentation supplémentaires.
- Interface USB pour un transfert de données plus rapide
- Transfert de données exhaustives au format CSV
- Sortie de données avec une imprimante intégrée en option
- Affichage graphique lisible
Informations de commande: Équipés d'une alimentation universelle, d'un support, d'un CD-ROM contenant le logiciel, et d'un câble USB. Les kits d'application contiennent également des capteurs.