Imprimer
Appareils de mesure pH/mV/°C, pour paillasse, inoLab® pH 7110/7310
Fournisseur: WTW
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1AA110 1AA112 1AA114 1AA120 1AA310 1AA312 1AA314 1AA320 1AA310P 1AA320P
662-1357EA 842 EUR
662-1357 662-1349 662-1358 662-1359 662-1362 662-1364 662-1366 662-1368 662-1363 662-1369
Appareils de mesure pH/mV/°C, pour paillasse, inoLab® pH 7110/7310
Compteurs électrochimiques pH-mètres et multi-paramètres
Instruments de grande qualité avec technologie de mesure avancée, offrant de nouvelles fonctions dont la lecture automatique, le contrôle continu des mesures (CMC) et le contrôle de la qualité des capteurs (QSC), qui rendent les mesures plus pratiques et plus fiables.
inoLab® 7110 : mesures précises
La série inoLab® 7110 est parfaitement adaptée aux mesures de routine dans les applications de laboratoire générales. Cette série, destinée aussi bien à la mesure du pH dans les secteurs de l'environnement, de la chimie, de la pharmacie, de la médecine ou de l'agroalimentaire, offre des fonctionnalités avancées dans un module simple d'emploi.
- Fonction de lecture automatique pour assurer la répétition des résultats
- Etalonnage facile avec le temporisateur d'étalonnage
- Interface utilisateur intuitive, grand affichage et clavier tactile
inoLab® 7310 : documentation compatible
La série 7310 est conçue pour toutes les applications réalisées dans les laboratoires dans lesquels des documents d'accompagnement de l'assurance qualité analytique (AQA) et des bonnes pratiques de laboratoire (BPL) sont nécessaires. Ces appareils de mesure possèdent toutes les caractéristiques des appareils de la série 7110, auxquelles s'ajoutent des fonctions de documentation supplémentaires.
- Interface USB pour un transfert de données plus rapide
- Transfert de données exhaustives au format CSV
- Sortie de données avec une imprimante intégrée en option
- Affichage graphique facile à lire
- Optimisation des données avec la fonction de contrôle continu des mesures (CMC)
Informations de commande: instrument fourni avec onduleur, support, CD-ROM contenant le logiciel et câble USB. Les kits d'application incluent également les capteurs.