Imprimer
Flacons à fond rond avec deux ou trois cols et rodages, BOLA
Fournisseur: Bohlender
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
A155-36 A156-20 A156-12 A156-36 A155-12 A155-20
BOHLA155-36EA 1390 EUR
BOHLA155-36 BOHLA156-20 BOHLA156-12 BOHLA156-36 BOHLA155-12 BOHLA155-20
Flacons à fond rond avec deux ou trois cols et rodages, BOLA
Ballons Flacons à fond rond
PFA, transparent.
  • Très bonne résistance chimique
  • Excellente résistance thermique de -200 à +250 °C
Disponible avec un col à rodage central de taille 29 et des cols à rodage latéral.