Potassium chlorate ≥99%, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ACS analytical reagent, Fluka™
Marques : Honeywell ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Chlorate de potassium
Formule:
KClO₃ Point d'ébullition: Decomposes on heating Point de fusion: 356 °C Densité: 2,34 g/cm³ (23 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011361 Numéro CAS: 3811-04-9 EINECS: 223-289-7 UN: 1485 ADR: 5.1,II Indice Merck: 13,07703 |
Résultats des tests de spécification
Assay | Min. 99 % |
Water insoluble matter | Max. 0.005 % |
Arsenic (As) | Max. 0.00005 % |
Calcium (Ca) | Max. 0.002 % |
Iron (Fe) | Max. 0.0003 % |
Magnesium (Mg) | Max. 0.001 % |
Sodium (Na) | Max. 0.01 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 0.0005 % |
Bromate (BrO₃) | Max. 0.015 % |
Chloride (Cl) | Max. 0.001 % |
Sulfate (SO₄) | Max. 0.002 % |