Imprimer
VWR®, Pointes à filtre, faible rétention
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
732-1490EA 152 EUR
732-1490 732-1488
VWR®, Pointes à filtre, faible rétention
Pointes de pipettes
Pointes à faible rétention en résines PP transparentes offrant des performances de rétention des fluides inégalées et un blocage des aérosols éprouvé avec un filtre hydrophobe poreux de 10 μm sans endotoxines.
Idéal pour la PCR et la manipulation d'ADN. Idéals pour la manipulation de PCR et d’ADN.
  • Conception durable à base de résines vierges
  • Avec filtre PE, stérile
  • Jusqu'à 10 fois moins de rétention d'eau que les embouts standards
  • L'échantillon peut être complètement récupéré sans couper la pointe
  • Pureté certifiée par lot (sans protéase, RNase/DNase, ADN humain et endotoxine, apyrogène)
  • Les pointes et les portoirs sont autoclavables à 121 °C pendant 15 minutes maximum (le cycle de séchage n'est pas recommandé)