Imprimer
Rubidium chlorure 99+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
201270250 201271000
ACRO201270250EA 308 EUR
ACRO201270250 ACRO201271000
Rubidium chlorure 99+%
Rubidium chlorure
Formule: RbCl
Point d'ébullition: 1390 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 718 °C
Densité: 2,8 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011187
Numéro CAS: 7791-11-9
EINECS: 232-240-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals
Total trace metal impurities ≤1.0 %