Sodium chlorure, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Chlorure de sodium
Formule:
NaCl Poids moléculaire: 58,44 g/mol Point d'ébullition: 1413 °C (1013 hPa) Point de fusion: 801 °C Densité: 2,16 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003477 Numéro CAS: 7647-14-5 EINECS: 231-598-3 Indice Merck: 14,08599 |