Imprimer
Sodium chlorure ≥99%, GPR RECTAPUR®
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Chlorure de sodium
27800.291EA 40.6 EUR
27800.291 27800.460 27800.360
Sodium chlorure ≥99%, GPR RECTAPUR®
Sodium chlorure
Formule: NaCl
Poids moléculaire: 58,44 g/mol
Point d'ébullition: 1413 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 801 °C
Densité: 2,16 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003477
Numéro CAS: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Indice Merck: 14,08599
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Essai 99 % min.
Hexacyanures de fer (en K4[Fe(CN)6]) 15 ppm max.
Métaux lourds (en Pb) 10 ppm max.
Br (bromure) 0,02 % max.
I (iodure) 100 ppm max.
Fe (fer) 10 ppm max.