Imprimer
Sodium chlorure, Suprapur® pour analyses de traces, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Chlorure de sodium
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
1.06406.0050 1.06406.0250
1.06406.0050EA 196 EUR
1.06406.0050 1.06406.0250
Sodium chlorure, Suprapur® pour analyses de traces, Supelco®
Sodium chlorure
Formule: NaCl
Poids moléculaire: 58.44 g/mol
Point d'ébullition: 1413
Point de fusion: 801
Densité: 2.16 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003477
Numéro CAS: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Indice Merck: 14,08599
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 358 g/l (20 °C)
Melting Point 801 °C
Molar Mass 58.44 g/mol
Bulk Density 1140 kg/m3
Boiling Point 1461 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (865 °C)
Density 2.17 g/cm3 (20 °C)
pH 6 - 9 (50 g/l, H2O, 20 °C)