Sodium chlorure ≥98.5% pour la biologie moléculaire
Marques : PanReac AppliChemTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Chlorure de sodium
Formule:
NaCl Poids moléculaire: 58.44 g/mol Point d'ébullition: 1413 Point de fusion: 801 Densité: 2.16 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003477 Numéro CAS: 7647-14-5 EINECS: 231-598-3 Indice Merck: 14,08599 |
Résultats des tests de spécification
DNases/RNases/Proteases | not detectable |
Assay (titr.) | min. 99.5 % |
pH (5 %; H2O; 20°C) | 5.0 - 8.0 |
Heavy metals (as Pb) | max. 0.0005 % |
Bromide | max. 0.005 % |
Iodide | max. 0.001 % |
Phosphate | max. 0.001 % |
Sulfate | max. 0.01 % |
Ba | max. 0.001 % |
Ca | max. 0.002 % |
Fe | max. 0.0001 % |
K | max. 0.01 % |
MG | max. 0.001 % |