Imprimer
Sodium chlorure ≥99.0% ACS
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
12314.36 12314.A3 12314.A9
12314.36EA 57 EUR
12314.36 12314.A3 12314.A9
Sodium chlorure ≥99.0% ACS
Sodium chlorure
Purity: 99.0% min CAS No.: 7647-14-5 Molecular Formula: NaCl Formula Weight: 58.44 Physical Form: Crystalline Density: 2.165 Refractive Index: 1.5442 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless pH: 6-9 Melting Point: 801° Boiling Point: 1413° Solubility: Soluble in water, glycerol. Very slightly soluble in alcohol Merck Reference: 14,8599 MDL No.: MFCD00003477
Formule: NaCl
Point d'ébullition: 1413 °C
Point de fusion: 801 °C
Densité: 2,165
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003477
Numéro CAS: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Indice Merck: 14,8599