Sodium chlorure ≥99.998% (base métaux), Puratronic®
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
|
Synonyme(s):
Chlorure de sodium
Purity: 99.999%
CAS No.: 7647-14-5
Molecular Formula: ClNa
Formula Weight: 58.44
Physical Form: Crystalline
Density: 2.165
Refractive Index: 1.5442
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
pH: 6-9
Melting Point: 801°
Boiling Point: 1413°
Merck Reference: 14,8599
MDL No.: MFCD00003477
Formule:
NaCl Poids moléculaire: 58.44 g/mol Point d'ébullition: 1413 °C Point de fusion: 801 Densité: 2.165 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003477 Numéro CAS: 7647-14-5 EINECS: 231-598-3 Indice Merck: 14,8599 |