Imprimer
Sodium chlorure 99.85% pour la biologie moléculaire sans DNAse, RNAse, et protéase
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Chlorure de sodium
327300010 327300025
ACRO327300010EA 101 EUR
ACRO327300010 ACRO327300025
Sodium chlorure 99.85% pour la biologie moléculaire sans DNAse, RNAse, et protéase
Sodium chlorure
Formule: NaCl
Poids moléculaire: 58.44 g/mol
Point d'ébullition: 1461 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 801 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003477
Numéro CAS: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Indice Merck: 14,08599
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline solid
Titration Argentometric ≥99.80 %
UV at 280 nm A: ≤0.01
Dnase,Rnase,Protease activity none detected
Iodide (I) ≤20 ppm
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤4 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤2 ppm
Magnesium (Mg) ≤50 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm