Lithium chlorure ≥98%, purifié
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
LiCl Poids moléculaire: 42.39 g/mol Point d'ébullition: 1382 Point de fusion: 614 Densité: 2.07 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011078 Numéro CAS: 7447-41-8 EINECS: 231-212-3 Indice Merck: 13,05550 |
Résultats des tests de spécification
Assay | Min. 98 % |