Imprimer
Lithium chlorure ≥99% pour les biotechnologies
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
0416-100GEA 87.1 EUR
0416-100G 0416-500G
Lithium chlorure ≥99% pour les biotechnologies
Lithium chlorure
Formule: LiCl
Poids moléculaire: 42.39 g/mol
Point d'ébullition: 1382
Point de fusion: 614 °C
Densité: 2.07 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011078
Numéro CAS: 7447-41-8
EINECS: 231-212-3
Indice Merck: 13,05550
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Insolubles ≤0.01%
Iron ≤10 ppm
Purity >99%