Imprimer
Lithium chlorure, ultra sec ≥99.995% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Dans une ampoule sous argon
13684.06 13684.14 13684.22
13684.06EA 108 EUR
13684.06 13684.14 13684.22
Lithium chlorure, ultra sec ≥99.995% (base métaux)
Lithium chlorure
Purity: 99.995% CAS No.: 7447-41-8 Molecular Formula: LiCl Formula Weight: 42.39 Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon Density: 2.068 Melting Point: 605° Boiling Point: 1325-1360° Merck Reference: 14,5528 MDL No.: MFCD00011078
Formule: LiCl
Poids moléculaire: 42.39 g/mol
Point d'ébullition: 1325…1360 °C
Point de fusion: 605 °C
Densité: 2.068
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011078
Numéro CAS: 7447-41-8
EINECS: 231-212-3
Indice Merck: 14,5528