Imprimer
Lithium chlorure, anhydre 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
10515.30 10515.A1
10515.30EA 118 EUR
10515.30 10515.A1
Lithium chlorure, anhydre 99%
Lithium chlorure
Purity: 99% CAS No.: 7447-41-8 Molecular Formula: ClLi Formula Weight: 42.39 Physical Form: -20 Mesh Density: 2.068 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 605° Boiling Point: 1325-1360° Merck Reference: 14,5528 MDL No.: MFCD00011078
Formule: LiCl
Poids moléculaire: 42.39 g/mol
Point d'ébullition: 1325…1360 °C
Point de fusion: 605 °C
Densité: 2.068
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011078
Numéro CAS: 7447-41-8
EINECS: 231-212-3
Indice Merck: 14,5528