Imprimer
Lithium chlorure 99+% ACS
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
413270050 413275000 413270025 413271000
ACRO413270050EA 36.8 EUR
ACRO413270050 ACRO413275000 ACRO413270025 ACRO413271000
Lithium chlorure 99+% ACS
Lithium chlorure
Formule: LiCl
Point d'ébullition: 1382 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 605 °C
Densité: 2,06 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011078
Numéro CAS: 7447-41-8
EINECS: 231-212-3
Indice Merck: 13,05550
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Argentometric ≥99 %
Loss on drying ≤1.0 % (1 g, 105°C, 2 hrs)
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Barium (Ba) ≤30 ppm
Calcium (Ca) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Sodium (Na) ≤2000 ppm
Heavy metals (ICP-OES) ≤20 ppm
Titrable base ≤0.008 meq/g
Insoluble matter ≤0.01 %