Imprimer
Lithium chlorure, anhydre 99% pour analyses
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
199880020 199881000 199885000 199880100
ACRO199880020EA 714 EUR
ACRO199880020 ACRO199881000 ACRO199885000 ACRO199880100
Lithium chlorure, anhydre 99% pour analyses
Lithium chlorure
Formule: LiCl
Poids moléculaire: 42.39 g/mol
Point d'ébullition: 1382 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 605 °C
Densité: 2.06 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011078
Numéro CAS: 7447-41-8
EINECS: 231-212-3
Indice Merck: 13,05550
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals or granules
Titration Argentometric ≥98.5 %
Loss on drying ≤0.6 % (400°C, 4 h)
Alkalinity ≤0.025 % (as Li2CO3)
Sulfate (SO4) ≤0.01 %
Barium (Ba) ≤0.01 %
Calcium (Ca) ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤0.0015 %
Potassium (K) ≤0.0015 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.0015 %
Insolubles ≤0.005 % (in HCl)