Imprimer
Potassium chlorure, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Marques : Merck
Ratings:
Moyenne des Evaluations: 4.0 (1 Avis)
Total Evaluation: 1
Moyenne des Notes : 4.0 sur 5
Cet avis vous a-t-il aidé ? Oui Non
Oui : 1 Non : 2 
revendeur de PC / Responsable équipe / fontenay sous bois
Oui, je le conseille
le bouchon est simple a enlever. Le produit a eu le comportement adéquat
Réponse
de VWR France Publié 28/02/2019
Merci pour votre commentaire qui nous aide à nous améliorer.
Synonyme(s): Chlorure de potassium
MQ300
1.04936.0500 1.04936.1000 1.04936.5000 1.04936.9050 1.04936.9010 1.04936.0250
1.04936.0500EA 35.38 EUR
1.04936.0500 1.04936.1000 1.04936.5000 1.04936.9050 1.04936.9010 1.04936.0250
Potassium chlorure, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Potassium chlorure
Formule: KCl
Poids moléculaire: 74.55 g/mol
Point d'ébullition: 1420
Point de fusion: 773
Densité: 1.98 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011360
Numéro CAS: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Indice Merck: 14,07621
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 347 g/l (20 °C)
Melting Point 773 °C
Molar Mass 74.55 g/mol
Bulk Density 1000 kg/m3
Boiling Point 1413 °C (1013 hPa)
Density 1.98 g/cm3 (20 °C)
pH 5.5 - 8.0 (50 g/l, H2O, 25 °C)