Imprimer
Potassium chlorure ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Chlorure de potassium
A11662.0B A11662.0G A11662.0I
A11662.0BEA 51.2 EUR
A11662.0B A11662.0G A11662.0I
Potassium chlorure ≥99%
Potassium chlorure
Purity: 99% CAS No.: 7447-40-7 Molecular Formula: KCl Formula Weight: 74.55 Refractive Index: 1.490 Odour: Odourless Boiling Point: 1500° subl. Merck Reference: 14,7621 MDL No.: MFCD00011360
Formule: KCl
Poids moléculaire: 74.55 g/mol
Point d'ébullition: 1500 °C (subl.)
Point de fusion: 773
Densité: 1.984
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011360
Numéro CAS: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Indice Merck: 14,7621