Potassium chlorure, Qualité optique
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
|
CAS No.: 7447-40-7
Molecular Formula: KCl
Formula Weight: 74.55
Physical Form: Broken Crystals
Density: 1.984
Refractive Index: 1.490
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
Melting Point: 773°
Boiling Point: 1500° subl.
Merck Reference: 14,7621
MDL No.: MFCD00011360
Formule:
KCl Point d'ébullition: 1500 °C (subl.) Point de fusion: 773 °C Densité: 1,984 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011360 Numéro CAS: 7447-40-7 EINECS: 231-211-8 Indice Merck: 14,7621 |