Imprimer
Césium chlorure, Suprapur® Trace_analysis, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Cesium Chloride
MQ100
1.02039.0050 1.02039.0250 1.02039.1000
1.02039.0050EA 609 EUR
1.02039.0050 1.02039.0250 1.02039.1000
Césium chlorure, Suprapur® Trace_analysis, Supelco®
Césium chlorure
Formule: CsCl
Poids moléculaire: 168.36 g/mol
Point d'ébullition: 1303
Point de fusion: 646
Densité: 3.7808 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010955
Numéro CAS: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Indice Merck: 13,02021
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 1860 g/L (20 °C)
Melting Point 646 °C
Molar Mass 168.36 g/mol
Bulk Density 1800 kg/m³
Boiling Point 1382 °C
Density 3.97 g/cm³ (20 °C)
pH 7 - 9 (50 g/L, H₂O, 20 °C)