Césium chlorure pour analyses, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ300
Formule:
CsCl Point d'ébullition: 1303 °C (1013 hPa) Point de fusion: 646 °C Densité: 3,7808 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010955 Numéro CAS: 7647-17-8 EINECS: 231-600-2 Indice Merck: 13,02021 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | 1860 g/l (20 °C) |
Melting Point | 646 °C |
Molar Mass | 168.36 g/mol |
Bulk Density | 1800 kg/m3 |
Boiling Point | 1382 °C |
Density | 3.97 g/cm3 (20 °C) |
pH | 7 - 9 (50 g/l, H2O, 20 °C) |