Césium chlorure ≥99.5%, Puriss. p.a. analytical reagent, Fluka™
Marques : Honeywell ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Cesium Chloride
Formule:
CsCl Poids moléculaire: 168.36 g/mol Point d'ébullition: 1303 Point de fusion: 642 °C Densité: 3.98 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010955 Numéro CAS: 7647-17-8 EINECS: 231-600-2 Indice Merck: 13,02021 |
Résultats des tests de spécification
Assay | Min. 99.5 % |
Barium (Ba) | Max. 0.002 % |
Calcium (Ca) | Max. 0.002 % |
Copper (Cu) | Max. 0.0002 % |
Iron (Fe) | Max. 0.0005 % |
Potassium (K) | Max. 0.002 % |
Magnesium (Mg) | Max. 0.0005 % |
Sodium (Na) | Max. 0.002 % |
Lead (Pb) | Max. 0.0001 % |
Rubidium (Rb) | Max. 0.005 % |
Zinc (Zn) | Max. 0.0002 % |
Sulfate (SO₄) | Max. 0.005 % |
Total N | Max. 0.001 % |