Césium chlorure, ultra sec ≥99.9% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
|
Dans une ampoule sous argon
Purity: 99.9%
CAS No.: 7647-17-8
Molecular Formula: CsCl
Formula Weight: 168.36
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Density: 3.99
Refractive Index: 1.6418
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
Melting Point: 646°
Boiling Point: 1303°
Merck Reference: 14,2011
MDL No.: MFCD00010955
Formule:
CsCl Point d'ébullition: 1303 °C Point de fusion: 646 °C Densité: 3,99 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010955 Numéro CAS: 7647-17-8 EINECS: 231-600-2 Indice Merck: 14,2011 |