Imprimer
Césium chlorure ≥99.999% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
10993.14 10993.22
10993.14EA 115 EUR
10993.14 10993.22
Césium chlorure ≥99.999% (base métaux)
Césium chlorure
Purity: 99.999% CAS No.: 7647-17-8 Molecular Formula: CsCl Formula Weight: 168.36 Physical Form: Crystalline Density: 3.99 Refractive Index: 1.6418 Sensitivity: Hygroscopic Odour: Odourless Melting Point: 646° Boiling Point: 1303° Merck Reference: 14,2011 MDL No.: MFCD00010955
Formule: CsCl
Point d'ébullition: 1303 °C
Point de fusion: 646 °C
Densité: 3,99
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010955
Numéro CAS: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Indice Merck: 14,2011