Imprimer
Césium chlorure 99+% pour analyses
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
189500010 189500500 189502500
ACRO189500010EA 2260 EUR
ACRO189500010 ACRO189500500 ACRO189502500
Césium chlorure 99+% pour analyses
Césium chlorure
Formule: CsCl
Point d'ébullition: 1303 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 646 °C
Densité: 3,7808 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010955
Numéro CAS: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Indice Merck: 13,02021
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder or crystals
Titration Argentometric ≥99.0 %
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Aluminium (Al) ≤5 ppm
Barium (Ba) ≤20 ppm
Calcium (Ca) ≤10 ppm
Chromium (Cr) ≤2 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm
Lithium (Li) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤5 ppm
Manganese (Mn) ≤5 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Rubidium (Rb) ≤200 ppm
Sodium (Na) ≤50 ppm
Strontium (Sr) ≤10 ppm
Silicon dioxide (SiO2) ≤20 ppm