Imprimer
Sodium hydrogénocarbonate ≥98%, TECHNICAL
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
27780.291EA 38.7 EUR
27780.291 27780.360
Sodium hydrogénocarbonate ≥98%, TECHNICAL
Sodium hydrogénocarbonate
Formule: NaHCO₃
Point de fusion: 270 °C
Densité: 2,159 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003528
Numéro CAS: 144-55-8
EINECS: 205-633-8
Indice Merck: 13,08655
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6b1b80d2afb3deab0c4ca836a921fcaad637890&vid=1163b37d9cf1c10fe0ed252e02a51fe12d6b50dd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98 %