Sodium hydrogénocarbonate ≥99%, GPR RECTAPUR®
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
NaHCO₃ Point de fusion: 270 °C Densité: 2,159 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003528 Numéro CAS: 144-55-8 EINECS: 205-633-8 Indice Merck: 13,08655 |
|
Résultats des tests de spécification
Assay | Min. 99 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 20 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 150 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 100 ppm |
Fe (Iron) | Max. 10 ppm |