Imprimer
Sodium hydrogénocarbonate, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS analysis_for, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Sodium bicarbonate
MQ300
1.06329.0500 1.06329.1000 1.06329.5000 1.06329.9050 1.06329.9025
1.06329.0500EA 45.9 EUR
1.06329.0500 1.06329.1000 1.06329.5000 1.06329.9050 1.06329.9025
Sodium hydrogénocarbonate, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS analysis_for, Supelco®
Sodium hydrogénocarbonate
Formule: NaHCO₃
Poids moléculaire: 84.01 g/mol
Point de fusion: 270
Densité: 2.159 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003528
Numéro CAS: 144-55-8
EINECS: 205-633-8
Indice Merck: 13,08655
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6b1b80d2afb3deab0c4ca836a921fcaad637890&vid=1163b37d9cf1c10fe0ed252e02a51fe12d6b50dd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 96 g/l (20 °C)
Melting Point 270 °C (decomposition)
Molar Mass 84.01 g/mol
Bulk Density 1000 kg/m3
Vapor Pressure 8.3 hPa (30 °C)
Density 2.22 g/cm3 (20 °C)
pH 8.6 (50 g/l, H2O, 20 °C)