Sodium hydrogénocarbonate, BAKER, J.T.Baker®
Marques : AvantorTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Sodium bicarbonate
Formule:
NaHCO₃ Poids moléculaire: 84.01 g/mol Point de fusion: 270 Densité: 2.159 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003528 Numéro CAS: 144-55-8 EINECS: 205-633-8 Indice Merck: 13,08655 |
|
Résultats des tests de spécification
Meets Reagent Specifications for testing Ph. Eur. monographs. | |
Assay | 99.0 - 101.0 % |
Ammonium (NH4) | max. 20 ppm |
Appearance of solution | passes test |
Carbonates | passes test |
Arsenic (As) | max. 2 ppm |
Calcium (Ca) | max. 100 ppm |
Chloride (Cl) | max. 150 ppm |
Iron (Fe) | max. 20 ppm |
Heavy Metals (as Pb) | max. 10 ppm |
Identification | passes test |
Sulfates (as SO4) | max. 150 ppm |