Imprimer
Sodium hydrogénocarbonate, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Marques : Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Sodium bicarbonate
0263.0500EA 28.1 EUR
0263.0500 0263.1000 0263.5000
Sodium hydrogénocarbonate, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Sodium hydrogénocarbonate
Formule: NaHCO₃
Poids moléculaire: 84.01 g/mol
Point de fusion: 270
Densité: 2.159 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003528
Numéro CAS: 144-55-8
EINECS: 205-633-8
Indice Merck: 13,08655
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6b1b80d2afb3deab0c4ca836a921fcaad637890&vid=1163b37d9cf1c10fe0ed252e02a51fe12d6b50dd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Specifications
Assay (dried basis) 99.7 - 100.3 %
Calcium (Ca) max. 0.02 %
Chloride (Cl) max. 0.003 %
Iron (Fe) max. 0.001 %
Potassium (K) max. 0.005 %
Magnesium (Mg) max. 0.005 %
Insoluble Matter max. 0.015 %
Phosphate (PO4) max. 0.001 %
Sulfur Compounds (as SO4) max. 0.003 %
Trace Impurities (in ppm)
Ammonium (NH4) max. 5
Heavy Metals (as Pb) max. 5