Sodium hydrogénocarbonate 99.7-100.3% ACS
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Sodium bicarbonate
Formule:
NaHCO₃ Poids moléculaire: 84.01 g/mol Point de fusion: 270 Densité: 2.159 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003528 Numéro CAS: 144-55-8 EINECS: 205-633-8 Indice Merck: 13,08655 |
|
Résultats des tests de spécification
Ammonium | <0.0005% |
Calcium | ≤0.02% |
Chloride | ≤0.003% |
Heavy metals (as Pb) | ≤0.0005% |
Insolubles | ≤0.015% |
Iron | ≤0.001% |
Magnesium | ≤0.005% |
Phosphate | ≤0.001% |
Potassium | ≤0.005% |
Purity | 99.7 - 100.3% |
Sulphur compounds | ≤0.003% |