Imprimer
Sodium carbonate ≥99.9%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
27771.290EA 130 EUR
27771.290 27771.233 27771.360 27771.260 27771.460
Sodium carbonate ≥99.9%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Sodium carbonate
Formule: Na₂CO₃
Point d'ébullition: 1600 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 854 °C
Densité: 2,53 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003494
Numéro CAS: 497-19-8
EINECS: 207-838-8
REACH: 01-2119485498-19
Indice Merck: 14,08596
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a6ff30f1487cdef86add98b38bfa8eb3dac14f6&vid=c5b129b7acb5c897b9d970ea3130d61fb1934b54&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (calculated on dried substance) Min. 99.9 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Insoluble substances Max. 100 ppm
Loss on drying (300 °C) Max. 1 %
Total N (Nitrogen) Max. 10 ppm
Total S (as SO4) Max. 30 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 10 ppm
SiO4 (as SiO2) Max. 20 ppm
Al (Aluminium) Max. 10 ppm
Ca (Calcium) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
K (Potassium) Max. 50 ppm
Mg (Magnesium) Max. 50 ppm
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test