Imprimer
Sodium carbonate, anhydre, EMSURE® ISO pour analyses, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Carbonate de sodium
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ300
1.06392.0500 1.06392.1000 1.06392.5000 1.06392.9025
1.06392.0500EA 46.83 EUR
1.06392.0500 1.06392.1000 1.06392.5000 1.06392.9025
Sodium carbonate, anhydre, EMSURE® ISO pour analyses, Supelco®
Sodium carbonate
Formule: Na₂CO₃
Poids moléculaire: 105.99 g/mol
Point d'ébullition: 1600
Point de fusion: 854
Densité: 2.53 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003494
Numéro CAS: 497-19-8
EINECS: 207-838-8
REACH: 01-2119485498-19
Indice Merck: 14,08596
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a6ff30f1487cdef86add98b38bfa8eb3dac14f6&vid=c5b129b7acb5c897b9d970ea3130d61fb1934b54&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 220 g/l (20 °C)
Melting Point 854 °C
Molar Mass 105.99 g/mol
Bulk Density 1100 kg/m3
Boiling Point 1600 °C (decomposition)
Density 2.53 g/cm3 (20 °C)
pH 11.5 (50 g/l, H2O, 25 °C)