Imprimer
Sodium carbonate 99.95-100.05% ACS étalon primaire
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Carbonate de sodium
33377.22 33377.36
33377.22EA 46.8 EUR
33377.22 33377.36
Sodium carbonate 99.95-100.05% ACS étalon primaire
Sodium carbonate
Physical Form: Granular Density: 2.53 Refractive Index: 1.535 Sensitivity: Hygroscopic Odour: Odourless pH: 11,5 Beilstein Reference: 4154566 Merck Reference: 14,8596 MDL No.: MFCD00003494
Formule: Na₂CO₃
Poids moléculaire: 105.99 g/mol
Point d'ébullition: 1600
Point de fusion: 854
Densité: 2.53
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003494
Numéro CAS: 497-19-8
EINECS: 207-838-8
REACH: 01-2119485498-19
Indice Merck: 14,8596
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a6ff30f1487cdef86add98b38bfa8eb3dac14f6&vid=c5b129b7acb5c897b9d970ea3130d61fb1934b54&prid=web&clid=SAPDAM