Sodium carbonate, anhydre ≥99.997% (base métaux), Puratronic®
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Carbonate de sodium
Purity: 99.997%
CAS No.: 497-19-8
Molecular Formula: Na2CO3
Formula Weight: 105.99
Physical Form: Powder
Density: 2.53
Refractive Index: 1.535
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
pH: 11,5
Beilstein Reference: 4154566
Merck Reference: 14,8596
MDL No.: MFCD00003494
Formule:
Na₂CO₃ Poids moléculaire: 105.99 g/mol Point d'ébullition: 1600 Point de fusion: 854 Densité: 2.53 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003494 Numéro CAS: 497-19-8 EINECS: 207-838-8 REACH: 01-2119485498-19 Indice Merck: 14,8596 |